Stampa…
(3-Chloropropyl)tris(trimethylsilyloxy)silane ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C3437-1G C3437-5G
TCIAC3437-1GEA 16 EUR
TCIAC3437-1G TCIAC3437-5G
(3-Chloropropyl)tris(trimethylsilyloxy)silane ≥96.0% (by GC)
(3-Chloropropyl)tris(trimethylsilyloxy)silane
Formula: C₁₂H₃₃ClO₃Si₄
Punto di ebollizione: 181°C
Flash Pt: 85°C
MDL Number: MFCD00054781
CAS Number: 18077-31-1
EINECS: 241-985-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %