Stampa…
Uretano ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Carbammato di etile, Etile carbammato
44804.18 44804.30
44804.18EA 40.9 EUR
44804.18 44804.30
Uretano ≥98%
Uretano
Purity: 98% CAS No.: 51-79-6 Molecular Formula: C3H7NO2 Formula Weight: 89.09 Flash Point: 92°(198°F) Physical Form: Crystalline Melting Point: 48-50° Boiling Point: 182-184° Beilstein Reference: 635810 Merck Reference: 14,9877 MDL No.: MFCD00007966
Formula: C₃H₇NO₂
Peso molecolare: 89,09 g/mol
Punto di ebollizione: 182…184 °C
Punto di fusione: 48…50 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >92 °C (198 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007966
CAS Number: 51-79-6
EINECS: 200-123-1
UN: 2757
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9877