Stampa…
Uretano 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Carbammato di etile, Etile carbammato
325540500 325542500 325540010
ACRO325540500EA 31.7 EUR
ACRO325540500 ACRO325542500 ACRO325540010
Uretano 97%
Uretano
Formula: C₃H₇NO₂
Peso molecolare: 89,09 g/mol
Punto di ebollizione: 182…184 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 47…51 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007966
CAS Number: 51-79-6
EINECS: 200-123-1
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10013
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥96.0 %