Stampa…
2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C3394-250MG C3394-1G
TCIAC3394-250MGEA 201 EUR
TCIAC3394-250MG TCIAC3394-1G
2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine
Formula: C₁₅H₁₃Cl₂NS
Peso molecolare: 310,24 g/mol
Punto di ebollizione: 135°C
MDL Number: MFCD01247123
CAS Number: 2765-59-5
EINECS: 220-438-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %