Stampa…

5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2-Chloro-4-(trifuloromethyl)phenol, 1-Chlor-2-hydroxy-5-(trifluormethyl)benzol, 3-Chloro-4-hydroxybenzotrifluoride, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol

C3355-25G C3355-5G
TCIAC3355-25GEA 383 EUR
TCIAC3355-25G TCIAC3355-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0% (by GC)
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄ClF₃O
Peso molecolare: 196,56 g/mol
Punto di ebollizione: 66°C
Flash Pt: 68°C
MDL Number: MFCD00042217
CAS Number: 35852-58-5

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR