4-(4-Chlorophenyl)piperidine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₄ClN Punto di ebollizione: 160°C |
MDL Number:
MFCD03077010 CAS Number: 26905-02-2 |
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 204.0 to 208.0 deg-C |