Stampa…
6-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C3319-1G C3319-5G
TCIAC3319-1GEA 99 EUR
TCIAC3319-1G TCIAC3319-5G
6-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one ≥98.0% (by GC)
6-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Formula: C₁₀H₇ClO₃
Punto di fusione: 280°C
MDL Number: MFCD00816527
CAS Number: 19492-02-5
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %