Stampa…
N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C3315-1G C3315-5G
TCIAC3315-1GEA 66 EUR
TCIAC3315-1G TCIAC3315-5G
N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide
Formula: C₁₄H₁₂ClN₃O₂
Peso molecolare: 289,72 g/mol
Punto di fusione: 250°C
MDL Number: MFCD09263704
CAS Number: 848133-76-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db7678b52b074fd5003e1f5e3cae00bf847a16fa&vid=db7678b52b074fd5003e1f5e3cae00bf847a16fa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %