2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
C3297-1G
C3297-5G
TCIAC3297-1GEA
30
EUR
TCIAC3297-1G
TCIAC3297-5G
2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone
Formula:
C₈H₆ClFO Punto di ebollizione: 82°C |
MDL Number:
MFCD00042574 CAS Number: 2965-16-4 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |