Stampa…
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C3295-25G C3295-5G
TCIAC3295-25GEA 67 EUR
TCIAC3295-25G TCIAC3295-5G
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Formula: C₄H₃Cl₂NS
Peso molecolare: 168,0443 g/mol
Punto di fusione: 35°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01073549
CAS Number: 105827-91-6
EINECS: 429-830-5
UN: 2922
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %