tert-Butyl carbamate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 4248-19-5
Molecular Formula: H2NCO2C(CH3)3
Formula Weight: 117.15
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 1744500
Formula:
C₅H₁₁NO₂ Punto di fusione: 106…110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007962 CAS Number: 4248-19-5 EINECS: 224-209-3 |