Stampa…
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C3275-1G C3275-5G
TCIAC3275-1GEA 29 EUR
TCIAC3275-1G TCIAC3275-5G
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClFN
Peso molecolare: 145,56 g/mol
Punto di ebollizione: 92°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06658238
CAS Number: 34552-15-3
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %