Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C3262-1G C3262-5G
TCIAC3262-1GEA 28 EUR
TCIAC3262-1G TCIAC3262-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline ≥97.0% (by GC)
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₅ClF₃N
Peso molecolare: 231,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153105
CAS Number: 1701-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02c4f3c3f5d9581ee6c808d607c26bfe39176fd8&vid=02c4f3c3f5d9581ee6c808d607c26bfe39176fd8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C