Stampa…
4-Chloro-3-fluoropyridine ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C3245-1G C3245-5G
TCIAC3245-1GEA 60 EUR
TCIAC3245-1G TCIAC3245-5G
4-Chloro-3-fluoropyridine ≥95.0% (by GC)
4-Chloro-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₃ClFN
Punto di ebollizione: 139°C
Punto di fusione: -24°C
Flash Pt: 28°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03453233
CAS Number: 2546-56-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afb2fe0c787bf3d3fc7db3d60e54dd975a80bc89&vid=afb2fe0c787bf3d3fc7db3d60e54dd975a80bc89&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %