Stampa…
Cyclohexene-1-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Cyclohexene-1-carbonitrile, Cyclohex-1-enecarbonitrile
C3191-1G C3191-5G
TCIAC3191-1GEA 46 EUR
TCIAC3191-1G TCIAC3191-5G
Cyclohexene-1-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Cyclohexene-1-carbonitrile
Formula: C₇H₉N
Peso molecolare: 107,16 g/mol
Punto di ebollizione: 74°C
Flash Pt: 83°C
MDL Number: MFCD00013772
CAS Number: 1855-63-6
EINECS: 217-454-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %