Stampa…
3-Chloro-4-methylanisole ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-methoxy-1-methylbenzene, 3-Chloro-4-methylanisole, 2-Chloro-4-methoxytoluene
C3190-5G C3190-25G
TCIAC3190-5GEA 53 EUR
TCIAC3190-5G TCIAC3190-25G
3-Chloro-4-methylanisole ≥95.0% (by GC)
3-Chloro-4-methylanisole
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Punto di ebollizione: 213°C
MDL Number: MFCD00087376
CAS Number: 54788-38-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e005db93db51ee33f4497ef4bfe570f6256a2ed4&vid=e005db93db51ee33f4497ef4bfe570f6256a2ed4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %