Stampa…
2-Cyclohepten-1-one ≥85.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Cyclohept-2-enone
C3180-1G C3180-5G
TCIAC3180-1GEA 71 EUR
TCIAC3180-1G TCIAC3180-5G
2-Cyclohepten-1-one ≥85.0% (by GC)
2-Cyclohepten-1-one
Formula: C₇H₁₀O
Peso molecolare: 110,16 g/mol
Punto di ebollizione: 183°C
Flash Pt: 68°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004157
CAS Number: 1121-66-0
EINECS: 214-334-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %