Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile
C3161-5G C3161-25G
TCIAC3161-5GEA 108 EUR
TCIAC3161-5G TCIAC3161-25G
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Formula: C₁₁H₁₀ClN
Peso molecolare: 191,6568 g/mol
Punto di ebollizione: 112°C
MDL Number: MFCD00065239
CAS Number: 28049-61-8
EINECS: 248-799-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %