Stampa…
4-Cyano-4'-octylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C3156-5G C3156-25G
TCIAC3156-5GEA 104 EUR
TCIAC3156-5G TCIAC3156-25G
4-Cyano-4'-octylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Cyano-4'-octylbiphenyl
Formula: C₂₁H₂₅N
Punto di ebollizione: 218°C
MDL Number: MFCD00075146
CAS Number: 52709-84-9
EINECS: 258-120-6
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %