Stampa…
3'-Chloro-4'-methoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)ethanone
C3093-1G C3093-5G
TCIAC3093-1GEA 39 EUR
TCIAC3093-1G TCIAC3093-5G
3'-Chloro-4'-methoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
3'-Chloro-4'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184,62 g/mol
Punto di ebollizione: 148°C
MDL Number: MFCD04973413
CAS Number: 37612-52-5
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 74.0 to 78.0 deg-C