Stampa…

1-Chloro-4-ethylbenzene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 4-Chloro(ethylbenzene)

C3091-5G C3091-25G
TCIAC3091-5GEA 78 EUR
TCIAC3091-5G TCIAC3091-25G
1-Chloro-4-ethylbenzene ≥98.0% (by GC)
1-Chloro-4-ethylbenzene
Formula: C₈H₉Cl
Peso molecolare: 140,61 g/mol
Punto di ebollizione: 184°C
Flash Pt: 60°C
MDL Number: MFCD00040855
CAS Number: 622-98-0
EINECS: 210-763-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR