Stampa…
Acido dietilentriamminopentacetico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10926.0B A10926.0I A10926.30
A10926.0BEA 132 EUR
A10926.0B A10926.0I A10926.30
Acido dietilentriamminopentacetico ≥98%
Acido dietilentriamminopentacetico
Purity: 98+% CAS No.: 67-43-6 Molecular Formula: C14H23N3O10 Formula Weight: 393.35 Odour: Odourless Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 1810219 Merck Reference: 14,7125 MDL No.: MFCD00004289
Formula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Punto di fusione: ∼ 220 °C (dec.)
Densità: 1,56
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004289
CAS Number: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,7125