Stampa…
Acido dietilentriamminopentacetico 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® Aza Pa, DTPA, Titriplex® V, Idranal V, Diethylenetriaminepentaacetic acid, 2,2',2'',2'''-((((Carboxymethyl)azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic acid
114320010 114322500 114320050
ACRO114320010EA 191 EUR
ACRO114320010 ACRO114322500 ACRO114320050
Acido dietilentriamminopentacetico 98+%
Acido dietilentriamminopentacetico
Formula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Peso molecolare: 393.35 g/mol
Punto di fusione: 220 °C (dec.)
Densità: 1.56 g/cm³
Flash Pt: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004289
CAS Number: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
Merck Index: 13,07202
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.0 %