Stampa…

5-Chloropicolinonitrile ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 5-Chloro-2-cyanopyridine

C3023-5G C3023-25G
TCIAC3023-5GEA 43 EUR
TCIAC3023-5G TCIAC3023-25G
5-Chloropicolinonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Chloropicolinonitrile
Formula: C6H3ClN2
Peso molecolare: 138,55 g/mol
Punto di ebollizione: 110°C
MDL Number: MFCD03788835
CAS Number: 89809-64-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR