Stampa…
3-Chloropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C3022-1G C3022-5G
TCIAC3022-1GEA 23 EUR
TCIAC3022-1G TCIAC3022-5G
3-Chloropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Chloropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃ClN₂
Peso molecolare: 138,56 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
MDL Number: MFCD03788834
CAS Number: 38180-46-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C