Stampa…
Cyclopentanecarbaldehyde ≥90.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Cyclopentanecarboxaldehyde
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
C3019-1ML C3019-5ML
TCIAC3019-1MLEA 33 EUR
TCIAC3019-1ML TCIAC3019-5ML
Cyclopentanecarbaldehyde ≥90.0% (by GC) stabilizzato
Cyclopentanecarbaldehyde
Formula: C₆H₁₀O
Punto di ebollizione: 40°C
Flash Pt: 28°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00060798
CAS Number: 872-53-7
EINECS: 212-829-7
UN: 1989
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %