Stampa…
2-Chloro-N-methylacetamide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C3014-5G C3014-25G
TCIAC3014-5GEA 56 EUR
TCIAC3014-5G TCIAC3014-25G
2-Chloro-N-methylacetamide ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-N-methylacetamide
Formula: C₃H₆ClNO
Peso molecolare: 107,54 g/mol
Punto di ebollizione: 116°C
MDL Number: MFCD00018913
CAS Number: 96-30-0
EINECS: 202-497-1
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C