Stampa…
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C3011-25G C3011-5G
TCIAC3011-25GEA 88 EUR
TCIAC3011-25G TCIAC3011-5G
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide ≥97.0% (by GC)
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Formula: C₄H₈ClNO
Peso molecolare: 121,57 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
Punto di fusione: 18°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039360
CAS Number: 2675-89-0
EINECS: 220-224-4
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %