Stampa…
5-Chloroquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C2997-1G C2997-5G
TCIAC2997-1GEA 52 EUR
TCIAC2997-1G TCIAC2997-5G
5-Chloroquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Chloroquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Peso molecolare: 163,61 g/mol
Punto di ebollizione: 263°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00239413
CAS Number: 635-27-8
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %