Stampa…
7-Chloro-1-tetralone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2976-1G C2976-5G
TCIAC2976-1GEA 41 EUR
TCIAC2976-1G TCIAC2976-5G
7-Chloro-1-tetralone ≥95.0% (by GC)
7-Chloro-1-tetralone
Formula: C₁₀H₉ClO
Punto di ebollizione: 115°C
MDL Number: MFCD01928386
CAS Number: 26673-32-5
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C