4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
Formula:
C₈H₇ClO₂ Peso molecolare: 170.6 Punto di ebollizione: 122°C |
MDL Number:
MFCD00238557 CAS Number: 6921-66-0 |
Risultati del test di specificazione
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...