Stampa…

1-(Chloroacetyl)pyrrolidine ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2-Chloro-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanone

C2948-1G C2948-5G
TCIAC2948-1GEA 51 EUR
TCIAC2948-1G TCIAC2948-5G
1-(Chloroacetyl)pyrrolidine ≥97.0% (by GC)
1-(Chloroacetyl)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₀ClNO
Peso molecolare: 147,60 g/mol
Punto di ebollizione: 105°C
MDL Number: MFCD01217237
CAS Number: 20266-00-6
EINECS: 243-658-6

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR