Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride, 1-Chlor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol
C2947-5G C2947-25G
TCIAC2947-5GEA 34 EUR
TCIAC2947-5G TCIAC2947-25G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄ClF₃O
Peso molecolare: 196,56 g/mol
Punto di ebollizione: 88°C
Flash Pt: 46°C
MDL Number: MFCD00019995
CAS Number: 40889-91-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %