Stampa…
Costunolide ≥95.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: (3aS,6E,10E,11aR)-6,10-Dimethyl-3-methylene-3a,4,5,8,9,11a-hexahydrocyclodeca[b]furan-2(3H)-one
C2921-25MG C2921-100MG
TCIAC2921-25MGEA 124 EUR
TCIAC2921-25MG TCIAC2921-100MG
Costunolide ≥95.0% (by HPLC)
Costunolide
Formula: C₁₅H₂₀O₂
Peso molecolare: 232.32 g/mol
Punto di fusione: 106°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00210262
CAS Number: 553-21-9
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D +115 to +120 deg (C=0.2, CHCL3)