Stampa…
6-Chloro-1-tetralone ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2917-1G C2917-5G
TCIAC2917-1GEA 43 EUR
TCIAC2917-1G TCIAC2917-5G
6-Chloro-1-tetralone ≥96.0% (by GC)
6-Chloro-1-tetralone
Formula: C₁₀H₉ClO
Punto di ebollizione: 150°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04114377
CAS Number: 26673-31-4
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %