2-(3-Chlorophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉ClO Punto di ebollizione: 79°C |
MDL Number:
MFCD00002892 CAS Number: 5182-44-5 EINECS: 225-964-1 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |