Stampa…
4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2906-5G C2906-25G
TCIAC2906-5GEA 18 EUR
TCIAC2906-5G TCIAC2906-25G
4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Formula: C₁₃H₈ClNO₃
Punto di ebollizione: 235°C
MDL Number: MFCD00007081
CAS Number: 56107-02-9
EINECS: 259-995-7
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C