3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C9H11ClO Punto di ebollizione: 116°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09878800 CAS Number: 18776-12-0 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 31.0 to 36.0 deg-C |