Stampa…
(3-Chlorophenyl)acetone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
C2895-5G C2895-25G
TCIAC2895-5GEA 84 EUR
TCIAC2895-5G TCIAC2895-25G
(3-Chlorophenyl)acetone ≥95.0% (by GC)
(3-Chlorophenyl)acetone
Formula: C₉H₉ClO
Punto di ebollizione: 99°C
MDL Number: MFCD00082872
CAS Number: 14123-60-5
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %