Stampa…
4-Cyano-4'-ethylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4'-Ethyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
C2892-5G C2892-25G
TCIAC2892-5GEA 59 EUR
TCIAC2892-5G TCIAC2892-25G
4-Cyano-4'-ethylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Cyano-4'-ethylbiphenyl
Formula: C₁₅H₁₃N
Peso molecolare: 207,27 g/mol
Punto di ebollizione: 205°C
MDL Number: MFCD00799420
CAS Number: 58743-75-2
EINECS: 261-414-7
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C