Stampa…
4-Chloro-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2888-5G C2888-25G
TCIAC2888-5GEA 57 EUR
TCIAC2888-5G TCIAC2888-25G
4-Chloro-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃ClN₂
Punto di ebollizione: 220°C
MDL Number: MFCD00159634
CAS Number: 15878-00-9
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C