Stampa…
Cloroetano ∼15% ∼2 mol/L in THF
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Ethyl chloride
C2883-100ML C2883-500ML
TCIAC2883-100MLEA 81 EUR
TCIAC2883-100ML TCIAC2883-500ML
Cloroetano ∼15% ∼2 mol/L in THF
Cloroetano
Formula: C₂H₅Cl
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000961
CAS Number: 75-00-3
EINECS: 200-830-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3a31fdd421d2e1afcac9d7debe12cbad2c6b266&vid=83e1c0a8faa6d0180a5180d7c3e8e673833e5aaa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 14.5 to 15.5 w/w%
Water max. 100 ppm