Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₃NO₂ Punto di ebollizione: 126°C |
MDL Number:
MFCD01863559 CAS Number: 31970-04-4 |
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |