4-Chloro-2-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅ClN₂ Punto di ebollizione: 168°C |
MDL Number:
MFCD00234069 CAS Number: 4994-86-9 |
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 55.0 to 59.0 deg-C |