Stampa…
Cyclohexadiene (1,3- and 1,4- mixture) ≥85.0% (by GC) (contains 4-10% Benzene) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Dihydrobenzene
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
C2808-5ML C2808-25ML
TCIAC2808-5MLEA 75 EUR
TCIAC2808-5ML TCIAC2808-25ML
Cyclohexadiene (1,3- and 1,4- mixture) ≥85.0% (by GC) (contains 4-10% Benzene) stabilizzato
Cyclohexadiene
Formula: C₆H₈
Peso molecolare: 80,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
UN: 3295
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 % (total of isomer)
Benzene 4.0 to 10.0 w/w%