Stampa…
trans-1,3-Cyclohexanediamine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
C2802-200MG C2802-1G
TCIAC2802-200MGEA 90 EUR
TCIAC2802-200MG TCIAC2802-1G
trans-1,3-Cyclohexanediamine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
trans-1,3-Cyclohexanediamine
Formula: C₆H₁₄N₂
Punto di ebollizione: 198°C
Densità: 0,97
CAS Number: 26883-70-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %