Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C2778-5G C2778-25G
TCIAC2778-5GEA 59 EUR
TCIAC2778-5G TCIAC2778-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Formula: C₈H₃ClF₃NO
Punto di ebollizione: 92°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013874
CAS Number: 327-78-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C