Stampa…
2-Chloro-6-methylpyrazine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C2777-1G C2777-5G
TCIAC2777-1GEA 84 EUR
TCIAC2777-1G TCIAC2777-5G
2-Chloro-6-methylpyrazine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-6-methylpyrazine
Formula: C₅H₅ClN₂
Peso molecolare: 128,5596 g/mol
Punto di ebollizione: 83°C
MDL Number: MFCD00055032
CAS Number: 38557-71-0
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C