Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2760-1G C2760-5G
TCIAC2760-1GEA 32 EUR
TCIAC2760-1G TCIAC2760-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O
Punto di ebollizione: 54°C
MDL Number: MFCD00040722
CAS Number: 34328-46-6
EINECS: 251-940-5
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %