Stampa…
(2-Chlorophenyl)acetylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2750-1G C2750-5G
TCIAC2750-1GEA 27 EUR
TCIAC2750-1G TCIAC2750-5G
(2-Chlorophenyl)acetylene ≥98.0% (by GC)
(2-Chlorophenyl)acetylene
Formula: C₈H₅Cl
Punto di ebollizione: 72°C
Flash Pt: 70°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00269951
CAS Number: 873-31-4
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %